Key Documents
SAAR4164080
Méthanol
univAR
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.04
Numéro Beilstein :
1098229
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191601
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
univAR
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Limite d'explosivité
36 %
Conditionnement
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4164080LC)
pkg of 25 L (SAAR4164080ME)
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
Point d'ébullition
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany