Key Documents
SAAR2436021
Formalin buffered neutral
10 % (v/v)
About This Item
Code UNSPSC :
12191502
Conditionnement
pkg of 20 L (SAAR2436021EL)
Concentration
10 % (v/v)
Température de stockage
2-30°C
Application
For laboratory use only
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup