Principaux documents
PHL86416
(−)-Anomalin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(−)-Praeruptorin B
10 MG
741,00 $
741,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
741,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H26O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
741,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(C=C1)OC2=C1C=CC3=C2[C@@H](OC(/C(C)=C\C)=O)[C@@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)(C)O3
InChI
1S/C24H26O7/c1-7-13(3)22(26)29-20-18-16(11-9-15-10-12-17(25)28-19(15)18)31-24(5,6)21(20)30-23(27)14(4)8-2/h7-12,20-21H,1-6H3/b13-7-,14-8-/t20-,21-/m1/s1
Clé InChI
PNTWXEIQXBRCPS-IOWUNYDSSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable