Principaux documents
PHL84253
Puerarin 6"-xyloside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′,7-Dihydroxyisoflavone 8-C-(6′′-xylosylglucoside)
10 MG
684,00 $
684,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
684,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H28O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
548.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
684,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c3c4[o]cc([c](c4ccc3O)=O)c5ccc(cc5)O)O)O)O)CO[C@@H]2OC[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O
Clé InChI
YCFQXQCEEPCZMO-KATYHMCLSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3