Documents
PHL89750
Panaxadiol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(3β,12β,20R)-20,25-Epoxydammarane-3,12-diol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H52O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Chaîne SMILES 
C[C@@]12CC[C@@]3([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])C[C@@H](O)[C@@]4([H])[C@]2(CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CCCC(C)(C)O5)C
InChI
1S/C30H52O3/c1-25(2)13-9-14-30(8,33-25)19-10-16-29(7)24(19)20(31)18-22-27(5)15-12-23(32)26(3,4)21(27)11-17-28(22,29)6/h19-24,31-32H,9-18H2,1-8H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
Clé InChI
PVLHOJXLNBFHDX-XHJPDDKBSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)