Principaux documents
PHL89578
Bakuchicin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3-(6-Hydroxy-7-benzofuranyl)-2-propenoic acid δ-lactone, 7H-Furo[2,3-f][1]benzopyran-7-one, Allopsoralen
10 MG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
639,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.16
Beilstein:
3542240
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1Oc2ccc3ccoc3c2C=C1
InChI
1S/C11H6O3/c12-10-4-2-8-9(14-10)3-1-7-5-6-13-11(7)8/h1-6H
Clé InChI
HMUJHZNYHJMOHR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable