PHL86292
Angustifoline
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Jamaicensine
1 600,00 $
About This Item
1 600,00 $
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C=CC[C@@H]([C@]1([H])C2)NC[C@@](C1)([H])[C@]3([H])N2C(CCC3)=O
InChI
1S/C14H22N2O/c1-2-4-12-11-7-10(8-15-12)13-5-3-6-14(17)16(13)9-11/h2,10-13,15H,1,3-9H2/t10-,11-,12+,13-/m1/s1
Clé InChI
VTIPIBIDDZPDAV-FVCCEPFGSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable