Principaux documents
PHL86290
13-Hydroxylupanine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
13-Hydroxy 2-oxosparteine
5 MG
1 630,00 $
1 630,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
1 630,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H24N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 630,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H](C1)CCN2[C@]1([H])[C@@]3([H])C[C@](C2)([H])[C@@](N4C3)([H])CCCC4=O
InChI
1S/C15H24N2O2/c18-12-4-5-16-8-10-6-11(14(16)7-12)9-17-13(10)2-1-3-15(17)19/h10-14,18H,1-9H2
Clé InChI
JVYKIBAJVKEZSQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable