Principaux documents
PHL89747
Osthole
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
7-Methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)coumarin, 7-Methoxy-8-isopentenylcoumarin, Osthol
20 MG
518,00 $
518,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
518,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
518,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1C\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H16O3/c1-10(2)4-7-12-13(17-3)8-5-11-6-9-14(16)18-15(11)12/h4-6,8-9H,7H2,1-3H3
Clé InChI
MBRLOUHOWLUMFF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Actions biochimiques/physiologiques
Active constituent of Cnidium monnieri, a traditional Chinese medicine used for its anti-inflammatory, analgesic, and anti-lipedemic activities. Dramatically decreased lipid accumulation in a quail model. Its neuroprotective effect on MPP(+)-induced cytotoxicity in PC12 cells supports the use of osthole as a therapeutic agent for the treatment of neurodegenerative disorders. Suppression of fatty acid synthase expression in HER2-overexpressing breast cancer cells indicates osthole as a promising agent for chemotherapy.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable