Principaux documents
PHL86291
Albine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
5 MG
1 780,00 $
1 780,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
1 780,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H20N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.78
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 780,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1C=CN2[C@]([C@]3([H])[C@@H](CC=C)NC[C@@]([H])(C3)C2)([H])C1.Cl
InChI
1S/C14H20N2O/c1-2-3-13-12-6-10(8-15-13)9-16-5-4-11(17)7-14(12)16/h2,4-5,10,12-15H,1,3,6-9H2/t10-,12+,13+,14+/m0/s1
Clé InChI
QJVOZXGJOGJKPT-IGHBBLSQSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3