Principaux documents
PHL85644
Junceine N-oxide
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H27NO8
Poids moléculaire :
385.41
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1OCC2=CC[N+]3([O-])[C@@]2([H])[C@H](OC([C@]([C@@](C)(O)[C@@]1(CO)O)([H])C(C)C)=O)CC3
InChI
1S/C18H27NO8/c1-10(2)13-15(21)27-12-5-7-19(25)6-4-11(14(12)19)8-26-16(22)18(24,9-20)17(13,3)23/h4,10,12-14,20,23-24H,5-9H2,1-3H3/t12-,13+,14-,17-,18+,19?/m1/s1
Clé InChI
PDGVNRYHKKLONF-ICUBLQGZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Remarque sur l'analyse
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable