Principaux documents
PHL89699
Guggulsterone Z
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(Z)-Guggulsterone, (17Z)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione, 4,17(20)-trans-Pregnadiene-3,16-dione
10 MG
620,00 $
620,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
620,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
620,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)\C(=C\C)C(=O)C[C@@]24[H]
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4+/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1
Clé InChI
WDXRGPWQVHZTQJ-OSJVMJFVSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
(Z)-Guggulsterone is a natural product that lowers cholesterol due to its function as an antagonist ligand for the bile acid receptor. (Z)-Guggulsterone is a nuclear hormone receptor that regulates the transcription of several genes involved in cholesterol metabolism and plays a role in cholesterol level regulation. (Z)-Guggulsterone is also a selective farnesoid X receptor (FXR) modulator.
(Z)-Guggulsterone is an antagonist ligand for bile acid receptor.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable