Documents
PHL89560
Andrograpanin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,14-Dideoxyandrographolide, 3-[2-[(1R,4aS,5R,8aS)-Decahydro-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethyl]-2(5H)-furanone, ent-19-Hydroxy-8(17),13-labdadien-16,15-olide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H30O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
C[C@@]1(CO)CCC[C@@]2(C)[C@H](CCC3=CCOC3=O)C(=C)CC[C@H]12
InChI
1S/C20H30O3/c1-14-5-8-17-19(2,13-21)10-4-11-20(17,3)16(14)7-6-15-9-12-23-18(15)22/h9,16-17,21H,1,4-8,10-13H2,2-3H3/t16-,17-,19+,20+/m1/s1
Clé InChI
WKKBRRFSRMDTJB-JYBIWHBTSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)