Principaux documents
PHL84268
Wilforgine
phyproof® Reference Substance
10 MG
764,00 $
764,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
764,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H47NO19
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
857.81
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
764,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(OC[C@@]12[C@]([C@@]([H])(OC(C)=O)C3[C@@](OC(C)=O)([H])[C@]2([H])OC(C)=O)(O[C@@]34C)[C@](C)(O)[C@]([H])(OC([C@H](C)CCC5=NC=CC=C5C(OC4)=O)=O)[C@](OC(C6=COC=C6)=O)([H])[C@@]1([H])OC(C)=O)=O
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3