Principaux documents
PHL82480
Atractylenolide II
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Asterolide
10 MG
684,00 $
684,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
684,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
684,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]2C[C@@]3([C@@H](CC2=C(C1=O)C)C(=C)CCC3)C
InChI
1S/C15H20O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h12-13H,1,4-8H2,2-3H3/t12-,13-,15+/m0/s1
Clé InChI
OQYBLUDOOFOBPO-KCQAQPDRSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable