Principaux documents
PHL83528
α-Onocerin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Alpha-onocerin
5 MG
534,00 $
534,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
534,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H50O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.72
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
534,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](C([H])([H])C([H])([H])[C@@]3([H])C(C([H])([H])C([H])([H])[C@]4([H])[C@]3(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])[C@@](O[H])([H])C4(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=C([H])[H])([H])C(C([H])([H])C2([H])[H])=C([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H
InChI
1S/C30H50O2/c1-19-9-13-23-27(3,4)25(31)15-17-29(23,7)21(19)11-12-22-20(2)10-14-24-28(5,6)26(32)16-18-30(22,24)8/h21-26,31-32H,1-2,9-18H2,3-8H3
Clé InChI
GESZMTVZGWZBPW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable