Principaux documents
PHL80201
Coniine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(±)-2-Propylpiperidine hydrochloride, DL-Coniin hydrochloride
20 MG
658,00 $
658,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
658,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H17N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.69
Beilstein:
6116710
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
658,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
~210 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].CCCC1CCCCN1
InChI
1S/C8H17N.ClH/c1-2-5-8-6-3-4-7-9-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H
Clé InChI
JXBWZNQZRWZJIR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable