Principaux documents
PHL80561
Formosanin C
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Asperin, Parissaponin, Parissaponin P, Saponin P-d, Saponin Pb
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C51H82O20
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1015.18
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@@]3(C)CC[C@H](O[C@]4([H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]5([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O[C@]6([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]6O)[C@H](C)O5)[C@H](O)[C@H]4O[C@@]7([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O7)CC3=CC[C@@]1([H])[C@@](C[C@@](O8)([H])[C@]9([H
InChI
1S/C51H82O20/c1-20-10-15-51(62-19-20)21(2)32-30(71-51)17-29-27-9-8-25-16-26(11-13-49(25,6)28(27)12-14-50(29,32)7)66-48-44(70-46-39(59)36(56)34(54)23(4)64-46)41(61)43(31(18-52)67-48)69-47-40(60)37(57)42(24(5)65-47)68-45-38(58)35(55)33(53)22(3)63-45/h8,20-24,26-48,52-61H,9-19H2,1-7H3/t20-,21+,22+,23+,24+,26+,27-,28+,29?,30+,31-,32+,33+,34?,35-,36-,37+,38+,39-,40-,41+,42+,43-,44-,45+,46+,47+,48-,49+,50+,51-/m1/s1
Clé InChI
OZIHYFWYFUSXIS-KORJSKJVSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable