Principaux documents
PHL80558
Prosapogenin A
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Lilioglycoside D, Ophiopogonin C′, Polyphyllin V, Progenin III, Prosapogenin D′1
10 MG
753,00 $
753,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
753,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H62O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
722.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
753,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@H]3CC[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@@]8(OC[C@@H](CC8)C)[C@H]7C)C6)(CC5)C)CC=C4C3)C
InChI
1S/C39H62O12/c1-18-8-13-39(46-17-18)19(2)28-26(51-39)15-25-23-7-6-21-14-22(9-11-37(21,4)24(23)10-12-38(25,28)5)48-36-34(32(44)30(42)27(16-40)49-36)50-35-33(45)31(43)29(41)20(3)47-35/h6,18-20,22-36,40-45H,7-17H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22+,23-,24+,25+,26+,27-,2
Clé InChI
HDXIQHTUNGFJIC-FOAHKCLGSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable