Principaux documents
SMB00555
Sigma-Aldrich
Leucoside
≥90% (LC/MS-UV)
Synonyme(s) :
Kaempferol 3-sambubioside
1 MG
700,00 $
700,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
700,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H28O15
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
580.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
700,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥90% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC(O)=C(C(C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C(C4=CC=C(O)C=C4)O5)=O)C5=C1
InChI
1S/C26H28O15/c27-7-15-18(33)20(35)24(41-25-21(36)17(32)13(31)8-37-25)26(39-15)40-23-19(34)16-12(30)5-11(29)6-14(16)38-22(23)9-1-3-10(28)4-2-9/h1-6,13,15,17-18,20-21,24-33,35-36H,7-8H2/t13-,15-,17+,18-,20+,21-,24-,25+,26+/m1/s1
Clé InChI
RXAXTTGJEMODPY-CJNLAGEVSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable