Principaux documents
PHL80042
3-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)lactic acid sodium salt
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Sodium 3-(3,4-dihydroxyphenyl)lactate, Dan Shen Su Sodium
10 MG
1 040,00 $
1 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 040,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9O5Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]c1c(cc(cc1)CC(O)C(=O)O)O
InChI
1S/C9H10O5.Na/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14;/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
ZMMKVDBZTXUHFO-UHFFFAOYSA-M
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia salvia
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable