Principaux documents
O7756
Supelco
AOCS Low Erucic Rapeseed Oil
analytical standard, ampule of 100 mg
Synonyme(s) :
AOCS Reference Mixtures, F.A.M.E. Mix Rapeseed Oil, Rapeseed oil mixture, Oil Reference Standard, AOCS
1 AMP
99,60 $
99,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 AMP
99,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
99,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
ampule of 100 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Catégories apparentées
Description générale
Our quantitative animal and vegetable reference mixes conform to the requirements of the American Oil Chemists′ Society (AOCS) method Ce 1-62. The composition of each mix is similar to the fatty acid distribution of certain oils listed under each product. Please note that the AOCS mixtures sold under the Supelco brand are named RM-1, RM-2, etc.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyte
Description
    Methyl arachidate 3 wt. %
    Methyl behenate 3 wt. %
    Methyl cis-13-docosenoate 5 wt. %
    Methyl cis-11-eicosenoate 1 wt. %
    Methyl linoleate 12 wt. %
    Methyl linolenate 5 wt. %
    Methyl myristate 1 wt. %
    Methyl oleate 60 wt. %
    Methyl palmitate 4 wt. %
    Methyl stearate 3 wt. %
    Methyl tetracosanoate 3 wt. %
    Afficher tout (11)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
PUFA No.1 Marine source, analytical standard
Supelco
47033
PUFA No.1