S5007
Sunflower seed oil
from Helianthus annuus, liquid, emollient
Produits recommandés
Nom du produit
Sunflower seed oil from Helianthus annuus,
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research