Principaux documents
96625
Supelco
3-Methyl-1,5-pentanediol
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.17
Beilstein:
1697331
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.454
Densité
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(CCO)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
289.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
143 °C - closed cup