Principaux documents
142476
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol
99%
100 G
104,00 $
500 G
240,00 $
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
104,00 $
500 G
240,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2C[(CH2)3CH3](C2H5)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
pb
178 °C/50 mmHg (lit.)
Pf
41-44 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)(CO)CO
InChI
1S/C9H20O2/c1-3-5-6-9(4-2,7-10)8-11/h10-11H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
DSKYSDCYIODJPC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol undergoes bulk polycondensation with diacid monomer (terephthalic acid) to yield poly(ethylene terephthalate) copolymers[1].
Application
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol was used in the synthesis of polyesters[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
276.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
136 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Structural characterization and thermal properties of poly (ethylene terephthalate) copolymers containing 2-butyl-2-ethyl-1, 3-propanediol.
Kint DPR, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 86(5), 1077-1086 (2002)
Olli Laine et al.
Analytical chemistry, 74(16), 4250-4258 (2002-08-30)
Polyesters prepared from the same diol, 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol, but different phthalic acid isomers, phthalic, isophthalic, and terephthalic acid, were characterized by collision-induced dissociation electrospray ionization Fourier transform ion cyclotron resonance (CID-ESI-FT-ICR) and postsource-decay matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (PSD-MALDI-TOF) mass spectrometry. Sodiated