Documents
06556
Sigma-Aldrich
Phenyl formate
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Phenoxyformaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
HCOOC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Numéro Beilstein :
507113
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.511
Point d'ébullition
62 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.120 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=COc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Clé InChI
GEOWCLRLLWTHDN-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... STS(412)
Autres remarques
Reagent for the formylation of amines
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
H.L. Yale
The Journal of Organic Chemistry, 36, 3238-3238 (1971)