Principaux documents
89125
Supelco
Suberic acid-2,3,4,5,6,7-13C6
analytical standard
Synonyme(s) :
Octanedioic acid-2,3,4,5,6,7-13C6, Suberic acid-13C6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6C2H14O4
Poids moléculaire :
180.15
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]C(O)=O)=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable