246379
Azelaic acid
98%
Synonyme(s) :
Nonanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.5 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Forme
powder
Point d'ébullition
286 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
109-111 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
410.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
210 °C - closed cup