691763
Azelaic acid-13C9
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Pf
98-103 °C (lit.)
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES
O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Clé InChI
BDJRBEYXGGNYIS-RIQGLZQJSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
410.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
210 °C - closed cup