822765
TSKgel® ODS-100Z (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
1 000,00 $
About This Item
1 000,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® ODS-100Z HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 22765
Ampleur du marquage
20% Carbon, encapped with trimethylsilane
Paramètres
0-100% organic solvent
1.0 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
180 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Superficie
450 m2/g
Matrice
spherical silica
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
This general purpose reversed phase column is the workhorse for analysis of small molecular weight compounds in life science applications. Lot-to-lot reproducibility stands out.
Forme physique
Informations légales
Colonne de garde
À utiliser avec