Documents
1.04984
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, Potassium ferrocyanide
About This Item
Formule linéaire :
K4[Fe(CN)6] · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
237-722-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
99.0-102.0% (cerimetric)
Forme
solid
Puissance
3613 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
Pf
>50 °C (Elimination of water of crystallisation)
Masse volumique apparente
950‑1050 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.002%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
Clé InChI
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Liaison
Replaces: PX1460; PX1460-1; PX1460-20
Remarque sur l'analyse
Assay (cerimetric): 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable