1.52032
Chromolith® Guard Cartridge Holder for HPLC Guard-Columns
L × I.D. 5 mm x 4.6 mm Guard Cartridge holder
Synonyme(s) :
Chromolith® 5-4.6 guard cartridge holder
About This Item
Produits recommandés
product name
Chromolith® Guard Cartridge Holder, L × I.D. 5 mm x 4.6 mm guard cartridge holder
Agence
suitable for ISO/CEN 6304.09
Niveau de qualité
Gamme de produits
Chromolith®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
400 bar pressure
400 bar pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
HPLC: suitable
Matrice
highly porous
Température de stockage
no temp limit
Description générale
All Supelco® HPLC Columns, including monolithic Chromolith® columns, are fully compatible with all HPLC and UHPLC Instruments.
Supelco® HPLC Products: The Best Choice for Any LC Instrument
Les clients ont également consulté
Articles
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.