Principaux documents
MAVM0960R
Millipore
Rampe à vide MultiScreen® pour plaques 96 puits
96-well plate Vacuum Manifold for vaccum filtration.
Synonyme(s) :
Support de filtration sous vide MultiScreen
1 EA
3 560,00 $
3 560,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
3 560,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.22
3 560,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
EPDM rubber gasket
EPDM rubber seal
Nylon well ring (standard)
Tygon® tubing (FEP-lined)
brass socket (for vacuum control valve)
high-density polyethylene base
high-density polyethylene well ring (deep)
polypropylene valve (on/off)
stainless steel grid (for support)
steel case (for vacuum control valve)
steel gauge (for vacuum)
Niveau de qualité
Gamme de produits
MultiScreen®
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Hauteur
66 mm , with standard ring
94 mm , with deep well ring
Longueur
152 mm
Largeur
122 mm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Quelle que soit l′application sur’ laquelle vous travaillez, Millipore a une plaque développée pour satisfaire vos besoins spécifiques. Les plaques MultiScreen sont un outil particulièrement fiable utilisé de longue date dans la recherche biologique et pharmaceutique.
Plaques de filtration HTS (plaques dont la référence commence par "MS")
- Les plaques MultiScreenHTS sont spécialement conçues pour les applications à haut débit sur les stations de travail automatisées. La manipulation est facilitée par des parois latérales rigides et de grandes surfaces sont prévues pour les étiquettes à code-barres. Chaque puits est scellé individuellement pour empêcher la moindre contamination pendant l'incubation, et le drain peut être retiré pour accéder aux filtres. Ces plaques de filtration sont disponibles en plateformes de 96 et 384 puits avec un large choix de membranes et de plastiques.
- La conception de la nouvelle plaque de filtration à haut débit MultiScreen HTS+ de Millipore limite l'adsorption non spécifique et réduit notamment la variabilité de l'intensité du signal et du bruit de fond dans les criblages biochimiques.
Plaques de filtration classiques (plaques dont la référence commence par "MA")
- La conception multi-puits d'origine se révèle utile dans de nombreuses applications qui nécessitent l'immersion du filtre dans une plaque d'analyse. Grâce à leur conception unique et à leur drain facile à retirer, ces plaques sont idéales pour les tests du type Elispot, PAMPA, criblage cellulaire (migration, invasion ou chimiotactisme) ou pour les utilisateurs de détecteurs TopCount.
Accessoire – Support de filtration sous vide MultiScreenHTS
- Le support de filtration sous vide MultiScreenHTS est spécialement conçu pour les plaques de filtration MultiScreenHTS. L'association des deux assure des caractéristiques de filtration optimales et une intégration fluide aux systèmes automatisés.
Plaques d'analyse Millicell
- En plus du format de plaque d'analyse traditionnel, les plaques de filtration sont également disponibles avec des plateaux de culture cellulaire permettant de faire croître et d'analyser les lignées cellulaires adhérentes et en suspension. Les cellules cultivées sur des plaques de filtration se différencient mieux que celles cultivées sur des substrats en plastique traditionnels, ce qui donne des résultats plus proches des conditions in vivo. Cette association plaque de filtration/plateau de culture peut être utilisée pour divers essais cellulaires, notamment les essais de criblage, de toxicité et de transport.
Composants
Comprend la base de la rampe, l'anneau standard avec joints, la grille de soutien, tous les tuyaux, les vannes et le manomètre.
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Daniel P Zimmer et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 419-419 (2020-04-24)
Nitric oxide (NO)-soluble guanylate cyclase (sGC)-cyclic 3',5' GMP (cGMP) signaling plays a central role in regulation of diverse processes including smooth muscle relaxation, inflammation, and fibrosis. sGC is activated by the short-lived physiologic mediator NO. sGC stimulators are small-molecule compounds
Articles
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Contenu apparenté
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.
Questions
  1. é possibile recuperare il filtrato ?
    1 answer
    1. Yes, it is possible to recover filtrate. A 96 well plate can be placed on top of a Multiscreen manifold with a receiver plate below the filter plate. When the vacuum is turned on, the sample travels through the filter and into the 96 wells of the collection plate.