821456
TSKgel® ODS-100V (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonyme(s) :
Colonnes TSKgel® C18
1 150,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
About This Item
1 150,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC TSKgel® ODS-100V, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh ODS-100V, 21456
Ampleur du marquage
15% Carbon, endcapped with bifunctional dialkylsilane
Paramètres
0-100% organic solvent
1.0 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
210 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
450 m2/g
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Forme physique
Informations légales