60756
C₁₈-Reversed Phase Silica Gel Chromatography Media
550-950 mesh, fully endcapped
Synonyme(s) :
C18-reversed phase silica gel, Reversed phase silica gel C18
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
C18-Reversed phase silica gel, for column chromatography, fully end-capped
Qualité
for column chromatography
fully end-capped
Forme
gel form
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
380 m2/g
Matrice
Silica
Groupe de la matrice active
C18 phase
Taille des particules
15-25 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
Adéquation
suitable for column chromatography
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable