Documents
58298
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
product name
Colonne de CLHP SUPELCOSIL LC-18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L1
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Ampleur du marquage
11.0% carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Une phase alkyle hydrophobe d′utilisation générale très rétentive qui donne de bonnes symétries de pics pour une grande variété de composés.
Application
La colonne de CLHP SUPELCOSIL LC-18 peut être utilisée pour la séparation des substances suivantes :
  • Les anthocyanes, flavonols et glucides provenant des oignons rouges de Tropea (Allium cepa L.) pour leur détermination par chromatographie liquide haute performance (CLHP) et par CLHP couplée à la spectrométrie de masse (MS) avec une source d′ionisation par électronébulisation (ESI).
  • Les dérivés sinapyles provenant d′échantillons de jus d′ananas (Ananas comosus [L.] Merill) pour leur détermination par CLHP semi-préparatoire en phase inverse.
  • L′aflatoxine M1 dans les échantillons de lait et de fromage pour sa détermination par CLHP avec dérivatisation postcolonne et détection par fluorescence.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, convenant parfaitement à l′analyse par CLHP ou LC-MS
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Vagish Dwibedi et al.
Biotechnology letters, 43(3), 627-644 (2020-11-08)
The present investigation primarily focusses on enhancement of resveratrol production by endophytic production from the endophytic fungus, Arcopilus aureus via one variable at a time approach (OVAT) followed by statistical approach using response surface methodology (RSM). The paper also highlights
High-performance liquid chromatography with post-column derivatisation and fluorescence detection for sensitive determination of aflatoxin M1 in milk and cheese.
Manetta AC, et al.
Journal of Chromatography A, 1083(1-2), 219-222 (2005)
Flavonoid and carbohydrate contents in Tropea red onions: effects of homelike peeling and storage.
Gennaro L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(7), 1904-1910 (2002)
Characterization of sinapyl derivatives in pineapple (Ananas comosus [L.] Merill) juice.
Wen L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(3), 850-853 (1999)
Protocoles
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLCapplication for HPLC