802375
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.02 in., pkg of 5 ea
Synonyme(s) :
Tubing, SS
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® Hardware and Accessories, L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.02 in., pkg of 5 ea
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 02375
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.E. × D.I.
10 cm × 1/16 in. × 0.02 in.