Principaux documents
80201
Supelco
Extractables and Leachables PE/PP mix for GC
certified reference material, TraceCERT®, 21 compounds, in tert-butyl methyl ether, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
1 ML
316,00 $
5 ML
621,00 $
316,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 ML
316,00 $
5 ML
621,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
316,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Concentration
in tert-butyl methyl ether
Application(s)
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Notes préparatoires
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • 1,3-Di-tert-butylbenzene
  • 1-Octene
  • Butylated hydroxyanisole
  • 2,6-Di-tert-butylphenol
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
  • 2-Ethylhexanoic acid
  • 2-Methyldodecane
  • 3-Methyl-4-methylene-2-hexanone
  • Isovaleric acid
  • 7,9-Di-tert-butyl-1-oxaspiro[4.5]deca-6,9-diene-2,8-dione
  • Benzophenone
  • 1-Decene
  • Dibutyl phthalate
  • Didodecyl 3,3′-thiodipropionate
  • Docosane
  • Eicosane
  • Hexadecane
  • Isophorone
  • Octadecane
  • ε-Caprolactam
  • Ethylene glycol butyl ether
Afficher tout (21)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28 °C - closed cup