Principaux documents
ML0012
Sigma-Aldrich
Pentose Phosphate Metabolite Library
Synonyme(s) :
PPP Metabolite Library
1 KIT
831,00 $
831,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
831,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
831,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Température de stockage
−20°C
Composants
Contains up to 10 mg each of the pentose phosphate pathway metabolite standards packaged individually.
Autres remarques
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • 15732D-Xylulose 5-phosphate lithium salt, ≥90% (TLC) 10 mgFDS
  • 78832D-Sedoheptulose 7-phosphate lithium salt, ≥90% (TLC) 1 mgFDS
  • D31262-Deoxyribose 5-phosphate sodium salt, ≥95% (ICP-AES) 10 mgFDS
  • D7137Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt, ≥93% dry basis (enzymatic) 10 mgFDS
  • E0377D-Erythrose 4-phosphate sodium salt, ≥50% (TLC) 10 mgFDS
  • F3627D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate, ≥98%, amorphous powder 10 mgFDS
  • F6803D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt hydrate, ≥98% (TLC) 10 mgFDS
  • G2164Gluconolactone, 99.0-101.0%, meets USP testing specifications 10 mgFDS
  • G7879D-Glucose 6-phosphate sodium salt, ≥98% (HPLC) 10 mgFDS
  • P78776-Phosphogluconic acid trisodium salt, ≥97% (enzymatic) 10 mgFDS
  • R7500D-(−)-Ribose, ≥99% (GC) 10 mgFDS
  • R7750D-Ribose 5-phosphate disodium salt hydrate, ≥98% (TLC), powder 10 mgFDS
  • R9875D-Ribulose 5-phosphate sodium salt, ≥90% (HPLC) 10 mgFDS
Afficher tout (13)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3