Principaux documents
80023460
TSKgel® Amide-80 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2.0 mm, carbamoyl phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Amide 80 HPLC Column
1 EA
1 030,00 $
1 030,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 030,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115730
L × D.I.:
1 cm × 2.0 mm
Superficie:
450 m2/g
Taille des particules:
2 μm
Groupe de la matrice active:
carbamoyl phase
Matrice:
fully porous particle
1 030,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
TSKgel® Amide 80 Direct Connect Guard Column, phase carbamoyl, L × I.D. 1 cm × 2.0 mm, 2 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L68
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 23460
Paramètres
150 bar max. pressure
50 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 2.0 mm
Superficie
450 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
carbamoyl phase
Taille des particules
2 μm
Plage de pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation