Principaux documents
80023454
TSKgel® Amide-80 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 2.0 mm, carbamoyl phase
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nom du produit
TSKgel® Amide 80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 5 cm × 2.0 mm, 2 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L68
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 23454
Paramètres
400 bar max. pressure
50 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.0 mm
Superficie
450 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
carbamoyl phase
Taille des particules
2 μm
Plage de pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation