Principaux documents
80023455
TSKgel® Amide-80 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 2.0 mm, carbamoyl phase
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nom du produit
TSKgel® Amide 80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 10 cm × 2.0 mm, 2 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L68
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 23455
Paramètres
400 bar max. pressure
50 °C
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 2.0 mm
Superficie
450 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
carbamoyl phase
Taille des particules
2 μm
Plage de pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Articles
This article evaluates different phase chemistries for stationary phases in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) and uses multivariate analysis for classification based on chemical modification.