Documents
68992
Supelco
2-Nitrophenyl octyl ether
analytical standard
Synonyme(s) :
1-Nitro-2-octyloxybenzene
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4O(CH2)7CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.32
Numéro Beilstein :
2529905
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
Point d'ébullition
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-9-12-18-14-11-8-7-10-13(14)15(16)17/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3
Clé InChI
CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
May be used as a plasticizer for cellulose triacetate membranes providing impermeability to metal cations, but allowing anion exchange.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)