73732
2-Nitrophenyl octyl ether
Selectophore™, for ion-selective electrodes, ≥99.0%
Synonyme(s) :
1-Nitro-2-octyloxybenzene
131,00 $
About This Item
131,00 $
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore™
Essai
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
n20/D 1.511
pb
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-9-12-18-14-11-8-7-10-13(14)15(16)17/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3
Clé InChI
CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves