Documents
67731
Supelco
N-Nitrosomorpholine
analytical standard
Synonyme(s) :
Nitrosomorpholine, NMOR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Numéro MDL:
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
Clé InChI
ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)