Principaux documents
68359
Supelco
N-Nitrosomorpholine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Nitrosomorpholine, NMOR
68359-50MG
269,00 $
269,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
68359-50MG
269,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
269,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
Clé InChI
ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable