Principaux documents
68197
Supelco
N-Nitrosopyrrolidine
analytical standard
Synonyme(s) :
N-Nitrosopyrrolidine, NPYR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.489 (lit.)
pb
214 °C (lit.)
Densité
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=NN1CCCC1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2
Clé InChI
WNYADZVDBIBLJJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Induces hepatocellular carcinomas and lung adenomas in mice. Forms DNA adducts that primarily result in A:T to G:C mutations.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup