Principaux documents
68102
Supelco
N-Nitrosopiperidine
analytical standard
Synonyme(s) :
1-Nitrosopiperidine, NPIP
100 MG
142,00 $
142,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
142,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.24
142,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densité
1.06 g/mL (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=NN1CCCCC1
Clé InChI
UWSDONTXWQOZFN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Carcinogen that induces benign and malignant tumors of the respiratory tract, stomach and esophagus in rodents; potent nasal carcinogen in rats.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable