Principaux documents
58788
Régulateurs de perte de charge SSI
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Description générale
Évite les bulles et améliore la stabilité de la ligne de base. Cette unité de type bride de 1/16". (4 × 1,3 cm) a un mécanisme unique qui assure une perte de charge constante sur une vaste gamme de débits et de viscosités de phases mobiles. Elle est protégée contre l′engorgement et les autres problèmes fréquents avec les dispositifs de type réducteur de débit. S′adapte facilement entre 1 et 4 atm.(15-60 psi (1-4 kg/cm2).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.