Documents
22813-U
Régulateur de pression Porter
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Nomenclature NACRES :
SB.54
Description générale
Régulateur de pression miniature Porter
Il offre le même contrôle et la même stabilité à basse pression que le régulateur de pression de plus grande taille (réf. 22816), mais il occupe moins de place. Le corps de D.E. 2,9 cm s′adapte aux plus petits appareils. Recommandé pour des débits de 0-500 ml/mn. Une variation de pression de 10 psi ne modifie pas la pression de sortie de plus de 0,05 psi; de 2 cc/mn à 250 cc/mn, la pression de sortie ne change pas de plus de 0,2 psi
Spécifications (Miniature)
Pression de travail maximum: 250 psi (17,6 kg/cm2)
Capacité en débit: 0 à 15 litres/min
(pression d′hélium amont 60 psi, presssion de sortie 15 psi)
Gamme de régulation: 0-60 psi (0-4,2 kg/cm2)
Différence de pression amont/aval nécessaire: >10 psi (0,7 kg/cm2)
Construction: corps et capot en aluminium, diaphragme en aluminium.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)